Stampa…
Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ferrosilicon, Iron silicide
14022.06 14022.14
14022.06EA 34.9 EUR
14022.06 14022.14
Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Iron disilicide
Purity: 99.9% CAS No.: 12022-99-0 Molecular Formula: FeSi2 Formula Weight: 112.02 Physical Form: -20 Mesh Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016087
Formula: FeSi₂
Peso molecolare: 112,02 g/mol
Punto di fusione: 1220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016087
CAS Number: 12022-99-0
EINECS: 234-671-8