Stampa…
Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
13100.14 13100.22
13100.14EA 93.8 EUR
13100.14 13100.22
Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Niobium disilicide
Purity: 99.85% CAS No.: 12034-80-9 Molecular Formula: NbSi2 Formula Weight: 149.08 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.7 Melting Point: 1950° MDL No.: MFCD00151537
Formula: NbSi₂
Peso molecolare: 149,08 g/mol
Punto di fusione: 1950 °C
Densità: 5,7
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151537
CAS Number: 12034-80-9
EINECS: 234-812-3