Stampa…
Niobium nitride
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12146.09 12146.18
12146.09EA 80.4 EUR
12146.09 12146.18
Niobium nitride
Niobium nitride
CAS No.: 24621-21-4 Molecular Formula: NbN Formula Weight: 106.92 Physical Form: Powder Density: 8.40 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016239
Formula: NNb
Punto di fusione: 2573 °C
Densità: 8,40
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016239
CAS Number: 24621-21-4
EINECS: 246-362-5