Stampa…
Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(trimethylsiloxy)borate
L06277.06 L06277.14
L06277.06EA 26.5 EUR
L06277.06 L06277.14
Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Tris(trimethylsilyl)borate
Purity: 98% CAS No.: 4325-85-3 Molecular Formula: [(CH3)3SiO]3B Formula Weight: 278.38 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.3861 Melting Point: -35° Boiling Point: 183-185° Beilstein Reference: 1772733 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00051588
Formula: C₉H₂₇BO₃Si₃
Peso molecolare: 278,376 g/mol
Punto di ebollizione: 183…185 °C
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 0,834
Flash Pt: 42 °C (107 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051588
CAS Number: 4325-85-3
ADR: 3,III