Stampa…
Tris(trimethylsilyl)borate
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(trimethylsiloxy)borate
381240250 381241000
ACRO381240250EA 91.5 EUR
ACRO381240250 ACRO381241000
Tris(trimethylsilyl)borate
Tris(trimethylsilyl)borate
Formula: C₉H₂₇BO₃Si₃
Peso molecolare: 278,376 g/mol
Punto di ebollizione: 183…185 °C (760 mmHg)
Densità: 0,834 g/cm³
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051588
CAS Number: 4325-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %