Stampa…
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11575.14 A11575.22 A11575.36
A11575.14EA 58.6 EUR
A11575.14 A11575.22 A11575.36
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
CAS No.: 51312-42-6 Molecular Formula: Na3PO4.12WO3.xH2O Formula Weight: 2946.12(anhy) Melting Point: 350° MDL No.: MFCD00151658
Formula: Na₃O₄₀PW₁₂·H₂O
Punto di fusione: 350 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151658
CAS Number: 51312-42-6
EINECS: 257-132-9