Cyclopropylboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 96%
CAS No.: 126689-01-8
Molecular Formula: C9H17BO2
Formula Weight: 168.04
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 40°(104°F)
Boiling Point: 146°
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD05663847
Formula:
C₉H₁₇BO₂ Punto di ebollizione: 146 °C Densità: 0,922 Flash Pt: 40 °C (104 °F) |
MDL Number:
MFCD05663847 CAS Number: 126689-01-8 UN: 3272 ADR: 3,III |