2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
L08445.06
L08445.14
L08445.06EA
53.5
EUR
L08445.06
L08445.14
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide
Purity: 98%
CAS No.: 105536-22-9
Molecular Formula: C15H25NO2S
Formula Weight: 283.44
Melting Point: 113-116°
Beilstein Reference: 2658523
Formula:
C₁₅H₂₅NO₂S Peso molecolare: 283,44 g/mol Punto di fusione: 113…116 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051975 CAS Number: 105536-22-9 |