Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 3541-37-5
Molecular Formula: C9H6OS
Formula Weight: 162.21
Melting Point: 30-32°
Boiling Point: 135-136°/8mm
MDL No.: MFCD01075041
Formula:
C₉H₆OS Punto di ebollizione: 135…136 °C (8 mmHg) Punto di fusione: 30…32 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01075041 CAS Number: 3541-37-5 |