Stampa…
4,4'-Anisoin ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B21559.14 B21559.36
B21559.14EA 31.5 EUR
B21559.14 B21559.36
4,4'-Anisoin ≥97%
4,4'-Anisoin
Purity: 97% CAS No.: 119-52-8 Molecular Formula: C16H16O4 Formula Weight: 272.30 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 3211892
Formula: C₁₆H₁₆O₄
Punto di fusione: 110…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008411
CAS Number: 119-52-8
EINECS: 204-330-8