Stampa…
4,4'-Anisoin 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone, Anisoin
104841000 104840250
ACRO104841000EA 481 EUR
ACRO104841000 ACRO104840250
4,4'-Anisoin 95%
4,4'-Anisoin
Formula: C₁₆H₁₆O₄
Peso molecolare: 272,30 g/mol
Punto di fusione: 109…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008411
CAS Number: 119-52-8
EINECS: 204-330-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
HPLC ≥94.0 %