Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
L05724.03 L05724.06
L05724.03EA 49 EUR
L05724.03 L05724.06
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide ≥98%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Purity: 98% CAS No.: 339-59-3 Molecular Formula: C8H7F3N2O Formula Weight: 204.15 Melting Point: 117-121° Beilstein Reference: 1968848
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Punto di fusione: 117…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051703
CAS Number: 339-59-3