4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 58808-59-6
Molecular Formula: C9H5F3O3
Formula Weight: 218.13
Melting Point: 177-179°
Beilstein Reference: 2728778
Formula:
C₉H₅F₃O₃ Punto di fusione: 177…179 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052340 CAS Number: 58808-59-6 |