4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 124811-71-8
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Melting Point: 171-175°
MDL No.: MFCD06797882
Formula:
C₈H₄F₃NO Punto di fusione: 171…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797882 CAS Number: 124811-71-8 |