4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H32158.MD
H32158.03
H32158.MDEA
78
EUR
H32158.MD
H32158.03
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 320-42-3
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Melting Point: 120-124°
MDL No.: MFCD06797340
Formula:
C₈H₄F₃NO Peso molecolare: 187,12 g/mol Punto di fusione: 120…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797340 CAS Number: 320-42-3 |