Stampa…
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A19196.03 A19196.06 A19196.14
A19196.03EA 46.1 EUR
A19196.03 A19196.06 A19196.14
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 28026-96-2 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 266-207° MDL No.: MFCD00002514
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Punto di fusione: 266…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002514
CAS Number: 28026-96-2