Tolbutamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-(Butylcarbamoyl)-4-methylbenzenesulphonamide
Purity: 98%
CAS No.: 64-77-7
Molecular Formula: C12H18N2O3S
Formula Weight: 270.35
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1984428
Merck Reference: 14,9507
MDL No.: MFCD00027169
Formula:
C₁₂H₁₈N₂O₃S Peso molecolare: 270,35 g/mol Punto di fusione: 128…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00027169 CAS Number: 64-77-7 EINECS: 200-594-3 Merck Index: 14,9507 |