5-Acetylsalicylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 13110-96-8
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.15
Flash Point: 250°(482°F)
Melting Point: 214-216°
Beilstein Reference: 2096968
MDL No.: MFCD00013978
Formula:
C₉H₈O₄ Punto di fusione: 214…216 °C Flash Pt: 250 °C (482 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013978 CAS Number: 13110-96-8 EINECS: 236-037-6 |