Stampa…
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-acetyl-2-hydroxybenzoate
M1658-25G M1658-500G
TCIAM1658-25GEA 44 EUR
TCIAM1658-25G TCIAM1658-500G
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98.0% (by GC)
Methyl-5-acetylsalicylate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,19 g/mol
Punto di ebollizione: 167°C
MDL Number: MFCD00040924
CAS Number: 16475-90-4
EINECS: 240-532-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd581240829d8f85dfbede0e51797e13193e2df8&vid=dd581240829d8f85dfbede0e51797e13193e2df8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C