Stampa…
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-acetyl-2-hydroxybenzoate
A10215.14 A10215.22
A10215.14EA 66.9 EUR
A10215.14 A10215.22
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Methyl-5-acetylsalicylate
Purity: 98% CAS No.: 16475-90-4 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 58-62° Beilstein Reference: 2643824
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,19 g/mol
Punto di fusione: 58…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040924
CAS Number: 16475-90-4
EINECS: 240-532-2