Stampa…
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
H28604.06 H28604.03
H28604.06EA 125 EUR
H28604.06 H28604.03
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 145349-62-8 Molecular Formula: C7H8BClO2 Formula Weight: 170.40 Melting Point: 198-202° MDL No.: MFCD03411936
Formula: C₇H₈BClO₂
Peso molecolare: 170,40 g/mol
Punto di fusione: 198…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411936
CAS Number: 145349-62-8