4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
L15194.03
L15194.06
L15194.14
L15194.03EA
53.5
EUR
L15194.03
L15194.06
L15194.14
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 59016-93-2
Molecular Formula: C7H9BO3
Formula Weight: 151.96
Melting Point: ca 280°
Beilstein Reference: 2831413
Formula:
C₇H₉BO₃ Peso molecolare: 151,96 g/mol Punto di fusione: ∼ 280 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00792672 CAS Number: 59016-93-2 |