Stampa…
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Methyl-3-nitrophenyl)boronic acid, 4-Methyl-3-nitrobenzeneboronic acid
L17052.06 L17052.03
L17052.06EA 164 EUR
L17052.06 L17052.03
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 80500-27-2 Molecular Formula: C7H8BNO4 Formula Weight: 180.96 Melting Point: ca 250° Beilstein Reference: 3279018
Formula: C₇H₈BNO₄
Peso molecolare: 180,96 g/mol
Punto di fusione: ∼ 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191550
CAS Number: 80500-27-2