4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzaldehyde, 4-(Trimethylsilylethynyl)benzaldehyde
H55060.03
H55060.06
H55060.14
H55060.03EA
49.5
EUR
H55060.03
H55060.06
H55060.14
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 77123-57-0
Molecular Formula: C12H14OSi
Formula Weight: 202.33
Melting Point: 66-70°
MDL No.: MFCD02093765
Formula:
C₁₂H₁₄OSi Peso molecolare: 202,33 g/mol Punto di fusione: 66…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093765 CAS Number: 77123-57-0 |