Stampa…
2-Mercapto-4-phenylthiazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Phenylthiazole-2-thiol
L05829.06 L05829.14
L05829.06EA 78 EUR
L05829.06 L05829.14
2-Mercapto-4-phenylthiazole ≥98%
2-Mercapto-4-phenylthiazole
Purity: 98% CAS No.: 2103-88-0 Molecular Formula: C9H7NS2 Formula Weight: 193.30 Odour: Odourless Melting Point: 172-175° Beilstein Reference: 128288 MDL No.: MFCD00014508
Formula: C₉H₇NS₂
Peso molecolare: 193,30 g/mol
Punto di fusione: 172…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014508
CAS Number: 2103-88-0
EINECS: 218-274-7