2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-(4-Chlorophenyl)thiazol-2-amine
L14067.03
L14067.06
L14067.03EA
27.1
EUR
L14067.03
L14067.06
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2103-99-3
Molecular Formula: C9H7ClN2S
Formula Weight: 210.69
Melting Point: 168-170°
Beilstein Reference: 153889
Formula:
C₉H₇ClN₂S Peso molecolare: 210,69 g/mol Punto di fusione: 168…170 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047058 CAS Number: 2103-99-3 |