Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 14633-54-6
Molecular Formula: C9H10S
Formula Weight: 150.24
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5810
Odour: Stench
Boiling Point: 61-62°/1mm
Beilstein Reference: 2075701
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00009684
Formula:
C₉H₁₀S Punto di ebollizione: 61…62 °C (1 mmHg) Densità: 1,045 Flash Pt: 91 °C (195 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009684 CAS Number: 14633-54-6 ADR: 9,III |