Stampa…

4-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥94.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

I0695-1G I0695-5G
TCIAI0695-1GEA 178 EUR
TCIAI0695-1G TCIAI0695-5G
4-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥94.0% (by GC)
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₅IS
Peso molecolare: 330,600 g/mol
Punto di ebollizione: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788514
CAS Number: 286947-68-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d40b96c6741213a0946591200aa4081d5574d1e8&vid=d40b96c6741213a0946591200aa4081d5574d1e8&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR