Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 4068-75-1
Molecular Formula: C8H7IO3
Formula Weight: 278.05
Melting Point: 75-78°
MDL No.: MFCD00016462
Formula:
C₈H₇IO₃ Punto di fusione: 75…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016462 CAS Number: 4068-75-1 |