Methyl-4-iodsalicylate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
B25438.14
B25438.06
B25438.14EA
159
EUR
B25438.14
B25438.06
Methyl-4-iodsalicylate ≥98%
Methyl-4-iodsalicylate
Purity: 98%
CAS No.: 18179-39-0
Molecular Formula: C8H7IO3
Formula Weight: 278.05
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD06797864
Formula:
C₈H₇IO₃ Peso molecolare: 278,05 g/mol Punto di fusione: 68…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797864 CAS Number: 18179-39-0 |