4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
H26180.03
H26180.06
H26180.14
H26180.03EA
52
EUR
H26180.03
H26180.06
H26180.14
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 133115-72-7
Molecular Formula: C7H7F3N2O.HCl
Formula Weight: 228.60
Melting Point: ca 225° dec.
MDL No.: MFCD00053033
Formula:
C₇H₈ClF₃N₂O Peso molecolare: 228,60 g/mol Punto di fusione: ∼ 225 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053033 CAS Number: 133115-72-7 EINECS: None |