Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₄H₁₈O₆ Punto di ebollizione: 340°C Flash Pt: 185°C |
MDL Number:
MFCD00042842 CAS Number: 117-82-8 EINECS: 204-212-6 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |