Methyl-5-methoxysalicylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 2-hydroxy-5-methoxybenzoate
M2127-25G
M2127-5G
TCIAM2127-25GEA
135
EUR
TCIAM2127-25G
TCIAM2127-5G
Methyl-5-methoxysalicylate ≥98.0% (by GC)
Methyl-5-methoxysalicylate
Formula:
C₉H₁₀O₄ Peso molecolare: 182,1733 g/mol Punto di ebollizione: 240°C |
MDL Number:
MFCD00017185 CAS Number: 2905-82-0 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |