Stampa…
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L03855.09 L03855.18
L03855.09EA 36.6 EUR
L03855.09 L03855.18
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Purity: 98% CAS No.: 5446-02-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 47-51° Boiling Point: 134°/7mm MDL No.: MFCD00008424
Formula: C₉H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 134 °C (7 mmHg)
Punto di fusione: 47…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008424
CAS Number: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5