Stampa…
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
L05687.09 L05687.04
L05687.09EA 300 EUR
L05687.09 L05687.04
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 63435-16-5 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.17 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 608716
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,17 g/mol
Punto di fusione: 118…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017093
CAS Number: 63435-16-5