4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A13723.09
A13723.18
A13723.09EA
50.1
EUR
A13723.09
A13723.18
4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 19353-92-5
Molecular Formula: C9H13N3O
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 174-175°
Beilstein Reference: 2210856
Formula:
C₉H₁₃N₃O Peso molecolare: 179,22 g/mol Punto di fusione: 174…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014761 CAS Number: 19353-92-5 EINECS: 242-985-1 |