Stampa…
4-Phenoxybenzonitrile 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B25364.04 B25364.09
B25364.04EA 41.2 EUR
B25364.04 B25364.09
4-Phenoxybenzonitrile 96%
4-Phenoxybenzonitrile
Purity: 96% CAS No.: 3096-81-9 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-48° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00017346
Formula: C₁₃H₉NO
Peso molecolare: 195,22 g/mol
Punto di fusione: 46…48 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017346
CAS Number: 3096-81-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III