4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A18056.14
A18056.22
A18056.14EA
83.7
EUR
A18056.14
A18056.22
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 4421-08-3
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Melting Point: 85-89°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001820
Formula:
C₈H₇NO₂ Peso molecolare: 149,15 g/mol Punto di fusione: 85…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001820 CAS Number: 4421-08-3 EINECS: 224-589-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |