Stampa…
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
A10175.06 A10175.14
A10175.06EA 65.2 EUR
A10175.06 A10175.14
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 175135-74-7 Molecular Formula: C6H62FN2.HCl Formula Weight: 197.04 Melting Point: ca 210° dec. MDL No.: MFCD00052267
Formula: C₆H₇Cl₂FN₂
Peso molecolare: 197,04 g/mol
Punto di fusione: ∼ 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052267
CAS Number: 175135-74-7