4-(Diethylamino)salicylaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde
L11659.06
L11659.14
L11659.06EA
22.2
EUR
L11659.06
L11659.14
4-(Diethylamino)salicylaldehyde 99%
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 17754-90-4
Molecular Formula: C11H15NO2
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 60-64°
Beilstein Reference: 2212234
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ Peso molecolare: 193,25 g/mol Punto di fusione: 60…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003326 CAS Number: 17754-90-4 EINECS: 241-745-3 |