4-(Diethylamino)salicylaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde
209480050
209480250
ACRO209480050EA
22
EUR
ACRO209480050
ACRO209480250
4-(Diethylamino)salicylaldehyde 98%
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ Peso molecolare: 193,25 g/mol Punto di fusione: 60…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003326 CAS Number: 17754-90-4 EINECS: 241-745-3 |
Appearance | Pink to light brown to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 64 °C |
GC | ≥97.5 % |