Methyl-4-formylbenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 1571-08-0
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Flash Point: 128°(262°F)
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 775895
MDL No.: MFCD00006950
Formula:
C₉H₈O₃ Peso molecolare: 164,16 g/mol Punto di ebollizione: 264…266 °C Punto di fusione: 59…63 °C Densità: 1,200 Flash Pt: 128 °C (262 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006950 CAS Number: 1571-08-0 EINECS: 216-385-5 |