Stampa…
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-formylbenzoate
368050010 368050050 368050250
ACRO368050010EA 52.2 EUR
ACRO368050010 ACRO368050050 ACRO368050250
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Methyl-3-formylbenzoate
Formula: C₉H₈O₃
Peso molecolare: 164,1600 g/mol
Punto di fusione: 48…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00189379
CAS Number: 52178-50-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 55 °C
GC ≥97.5 %