5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
B24880.06
B24880.14
B24880.06EA
113
EUR
B24880.06
B24880.14
5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 121554-10-7
Molecular Formula: C7H3BrIN
Formula Weight: 307.92
Melting Point: 120-122°
Beilstein Reference: 4860282
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00672950
Formula:
C₇H₃BrIN Peso molecolare: 307,92 g/mol Punto di fusione: 120…122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672950 CAS Number: 121554-10-7 EINECS: 601-788-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |