4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H32645.03
H32645.06
H32645.03EA
79.7
EUR
H32645.03
H32645.06
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Purity: 98%
CAS No.: 853771-88-7
Molecular Formula: C8H6BrF3O2
Formula Weight: 271.04
MDL No.: MFCD09907950
Formula:
C₈H₆BrF₃O₂ Peso molecolare: 271,04 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09907950 CAS Number: 853771-88-7 |