4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H52336.MD
H52336.03
H52336.MDEA
96.1
EUR
H52336.MD
H52336.03
4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Purity: 96%
CAS No.: 292621-45-5
Molecular Formula: C7H5BrFNO
Formula Weight: 218.03
Melting Point: 151-153°
MDL No.: MFCD03094432
Formula:
C₇H₅BrFNO Peso molecolare: 218,03 g/mol Punto di fusione: 151…153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094432 CAS Number: 292621-45-5 |