4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Formula:
C₁₃H₁₉BO₄ Peso molecolare: 250.099 g/mol Punto di fusione: 101…106 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02093723 CAS Number: 269410-22-2 |
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 101 to 106 °C |
GC | ≥96.0 % |