Stampa…
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxan-3-yl)propyl methacrylate, 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
L16682.14 L16682.22
L16682.14EA 87.7 EUR
L16682.14 L16682.22
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
Purity: 98% CAS No.: 17096-07-0 Molecular Formula: C16H38O5Si4 Formula Weight: 422.82 Flash Point: 201°(393°F) Refractive Index: 1.4175 Boiling Point: 112-115°/0.2mm MDL No.: MFCD00053871
Formula: C₁₆H₃₈O₅Si₄
Punto di ebollizione: 112…115 °C (0,2 mmHg)
Densità: 0,930
Flash Pt: 201 °C (393 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053871
CAS Number: 17096-07-0
EINECS: 241-165-0