N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethylenebis(salicylimine), 2,2'-((Ethane-1,2-diylbis(azanylylidene))bis(methanylylidene))diphenol, SALEN
Purity: 98%
CAS No.: 94-93-9
Molecular Formula: C16H16N2O2
Formula Weight: 268.32
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 535296
Merck Reference: 14,8322
MDL No.: MFCD00002244
Formula:
C₁₆H₁₆N₂O₂ Peso molecolare: 268,31 g/mol Punto di fusione: 129…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002244 CAS Number: 94-93-9 EINECS: 202-376-3 Merck Index: 14,8322 |