Stampa…
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18667.0100 8.18667.0500 8.18667.9025
8.18667.0100EA 46.4 EUR
8.18667.0100 8.18667.0500 8.18667.9025
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Formula: C₇H₁₃NO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007522
CAS Number: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
Visualizza i codici
Melting Point 190 °C
Molar Mass 207.25 g/mol
Flash Point 300 °C
Density 1.36 g/cm3 (20.0 °C)